Drukuj
tlenek magnezu 97+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
222532500 222530010
ACRO222532500EA 415 PLN
ACRO222532500 ACRO222530010
tlenek magnezu 97+% for analysis
tlenek magnezu
Formuła: MgO
Temp. Wrzenia: 3600 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 2800 °C
Gęstość: 3,58 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011109
Numer CAS: 1309-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9
Klasyfikacja Merck : 13,05700
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤1.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Soluble matter ≤2 % (in water)
Insoluble matter ≤0.1 % (in HCl)
Loss on ignition ≤5.0 % (900°C)