Drukuj
tlenek wapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
634182-100G 634182-25G
SIAL634182-100GEA 2600 PLN
SIAL634182-100G SIAL634182-25G
tlenek wapnia, Sigma-Aldrich®
tlenek wapnia
Formuła: CaO
Temp. Wrzenia: 2850 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2580 °C
Gęstość: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010911
Numer CAS: 1305-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-138-9
Klasyfikacja Merck : 13,01691