Drukuj
tlenek wapnia ≥92%, proszek, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
22645.360EA 1560 PLN
22645.360 22645.260
tlenek wapnia ≥92%, proszek, TECHNICAL
tlenek wapnia
Formuła: CaO
Temp. Wrzenia: 2850 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2580 °C
Gęstość: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010911
Numer CAS: 1305-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-138-9
Jednostka: 1910
ADR: ,
Klasyfikacja Merck : 13,01691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 92 %