tlenek wapnia ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 1305-78-8
Molecular Formula: CaO
Formula Weight: 56.08
Physical Form:
Formuła:
CaO Temp. Wrzenia: 2850 °C Temp. topnienia: 2572 °C Gęstość: 3,37 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010911 Numer CAS: 1305-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-138-9 Jednostka: 1910 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,1686 |