tlenek wapnia ≥99.998% (metals basis) (excluding other alkaline earth and alkali metals 130 ppm max), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 1305-78-8
Molecular Formula: CaO
Formula Weight: 56.08
Physical Form: Powder
Density: 3.37
Refractive Index: 1.8300
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2572°
Boiling Point: 2850°
Merck Reference: 14,1686
MDL No.: MFCD00010911
Formuła:
CaO Temp. Wrzenia: 2850 °C Temp. topnienia: 2572 °C Gęstość: 3,37 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010911 Numer CAS: 1305-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-138-9 Jednostka: 1910 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,1686 |