Drukuj
tlenek wapnia 97+%, powder for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
422830010 422830025
ACRO422830010EA 180 PLN
ACRO422830010 ACRO422830025
tlenek wapnia 97+%, powder for analysis
tlenek wapnia
Formuła: CaO
MW: 56.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2850 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 2570 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010911
Numer CAS: 1305-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-138-9
Jednostka: 1910
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (CaO) on dry substance
Nitrate (NO3) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤1 % (in acetic acid)
NH4OH precipitate ≤2.0 %
Loss on ignition ≤5 %