Drukuj
tlenek wapnia 96%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
196910010 196910025
ACRO196910010EA 187 PLN
ACRO196910010 ACRO196910025
tlenek wapnia 96%, extra_pure
tlenek wapnia
Formuła: CaO
MW: 56.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2850
Temp. topnienia: 2570 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010911
Numer CAS: 1305-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 215-138-9
Jednostka: 1910
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Titration Complexometric ≥95 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.5 % (in HCl)
Loss on ignition ≤3.5 % (800°C)
Mg and alkali salts (SO4) ≤2.5 %