tlenek baru ≥99.5% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
44440.14
44440.22
44440.14EA
2310
PLN
44440.14
44440.22
tlenek baru ≥99.5% (metals basis excluding Sr) (max. 0.05% Sr)
tlenek baru
Purity: 99.5%
CAS No.: 1304-28-5
Molecular Formula: BaO
Formula Weight: 153.33
Physical Form: Powder
Density: 5.7
Refractive Index: 1.98
Melting Point: 1923°
Merck Reference: 14,986
UN No.: 1884
MDL No.: MFCD00003453
Formuła:
BaO Temp. Wrzenia: ∼2000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1923 °C Gęstość: 5,7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003453 Numer CAS: 1304-28-5 Numer WE (dawny EINECS): 215-127-9 Jednostka: 1884 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,986 |