Manganian baru tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Barium manganate(VI)
L13172.06
L13172.14
L13172.06EA
202
PLN
L13172.06
L13172.14
Manganian baru tech. 90%, Technical Grade
Manganian baru
Purity: 90%
CAS No.: 7787-35-1
Molecular Formula: BaMnO4
Formula Weight: 256.28
Merck Reference: 14,981
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00011514
Formuła:
BaMnO₄ Gęstość: 4,850 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011514 Numer CAS: 7787-35-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-109-6 Jednostka: 3087 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,981 |