Drukuj
Jodek strontu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
466336-10G 466336-2G
SIAL466336-10GEA 1390 PLN
SIAL466336-10G SIAL466336-2G
Jodek strontu, Sigma-Aldrich®
Jodek strontu
Formuła: I₂Sr
MW: 341.43 g/mol
Temp. topnienia: 515
Gęstość: 4.437 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00049557
Numer CAS: 10476-86-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-972-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09005