Jodek strontu, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43374.22
43374.14
43374.06
43374.22EA
5220
PLN
43374.22
43374.14
43374.06
Jodek strontu, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Jodek strontu
Purity: 99.99%
CAS No.: 10476-86-5
Molecular Formula: SrI2
Formula Weight: 341.43
Physical Form: Powder
Density: 4.550
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 515°
Merck Reference: 14,8844
MDL No.: MFCD00049557
Formuła:
I₂Sr MW: 341.43 g/mol Temp. topnienia: 515 Gęstość: 4.550 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049557 Numer CAS: 10476-86-5 Numer WE (dawny EINECS): 233-972-1 Jednostka: 3260 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,8844 |