Drukuj
Jodek magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
394599-25G 394599-5G
SIAL394599-25GEA 1310 PLN
SIAL394599-25G SIAL394599-5G
Jodek magnezu, Sigma-Aldrich®
Jodek magnezu
Formuła: MgI₂
MW: 278.11 g/mol
Temp. topnienia: 637
Gęstość: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00049485
Numer CAS: 10377-58-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-825-1
Klasyfikacja Merck : 12,05707