Drukuj
Jodek magnezu, ultra dry ≥99.996% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
14283.03 14283.09
14283.03EA 1190 PLN
14283.03 14283.09
Jodek magnezu, ultra dry ≥99.996% (metals basis)
Jodek magnezu
Purity: 99.996% CAS No.: 10377-58-9 Molecular Formula: I2Mg Formula Weight: 278.12 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 637° dec. Merck Reference: 14,5671 MDL No.: MFCD00049485
Formuła: MgI₂
MW: 278.11 g/mol
Temp. topnienia: 637 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049485
Numer CAS: 10377-58-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-825-1
Klasyfikacja Merck : 14,5671