Drukuj
Wodorek wapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diwodorek wapnia
213268-100G 213268-500G
SIAL213268-100GEA 719 PLN
SIAL213268-100G SIAL213268-500G
Wodorek wapnia, Sigma-Aldrich®
Wodorek wapnia
Formuła: H₂Ca
MW: 42.09 g/mol
Temp. topnienia: 816
Gęstość: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010897
Numer CAS: 7789-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-189-2
Jednostka: 1404
Klasyfikacja Merck : 13,01674