Drukuj
Wodorek wapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
21170-100G-F 21170-25G-F 21170-500G-F
SIAL21170-100G-FEA 733 PLN
SIAL21170-100G-F SIAL21170-25G-F SIAL21170-500G-F
Wodorek wapnia, Sigma-Aldrich®
Wodorek wapnia
Formuła: H₂Ca
Temp. topnienia: 816 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010897
Numer CAS: 7789-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-189-2
Jednostka: 1404
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,01674