Drukuj
Wodorek wapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
208027-100G 208027-500G 208027-5G
SIAL208027-100GEA 1000 PLN
SIAL208027-100G SIAL208027-500G SIAL208027-5G
Wodorek wapnia, Sigma-Aldrich®
Wodorek wapnia
Formuła: H₂Ca
Temp. topnienia: 816 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010897
Numer CAS: 7789-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-189-2
Jednostka: 1404
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,01674