Wodorek wapnia ∼92%, powder_coarse
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Diwodorek wapnia
A16242.0B
A16242.18
A16242.30
AB109929.0250
A16242.0BEA
4840
PLN
A16242.0B
A16242.18
A16242.30
ABCRAB109929.0250
Wodorek wapnia ∼92%, powder_coarse
Wodorek wapnia
Purity: 92%
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Odour: Odourless
Melting Point: 600° dec.
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Formuła:
H₂Ca MW: 42.09 g/mol Temp. topnienia: 600 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.900 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010897 Numer CAS: 7789-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-189-2 Jednostka: 1404 ADR: 4.3 I Klasyfikacja Merck : 14,1672 |