Wodorek wapnia ≥98% (metals basis excluding Mg) (max. 1% Mg)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41645.18
41645.30
41645.18EA
2080
PLN
41645.18
41645.30
Wodorek wapnia ≥98% (metals basis excluding Mg) (max. 1% Mg)
Wodorek wapnia
Purity: 98%
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Physical Form: -10 Mesh
Density: 1.900
Melting Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,1672
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Formuła:
H₂Ca Gęstość: 1,900 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010897 Numer CAS: 7789-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-189-2 Jednostka: 1404 ADR: 4.3,I Klasyfikacja Merck : 14,1672 |