Wodorek wapnia 92
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Diwodorek wapnia
41590.22
41590.36
41590.22EA
1090
PLN
41590.22
41590.36
Wodorek wapnia 92
Wodorek wapnia
Purity: 92% min
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Physical Form: 1-20mm Granules
Density: 1.900
Melting Point: 600° dec.
Solubility: Decomposes in water, alcohol and acids to H2
Merck Reference: 14,1672
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Formuła:
H₂Ca MW: 42.09 g/mol Temp. topnienia: 600 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.900 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010897 Numer CAS: 7789-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-189-2 Jednostka: 1404 Klasyfikacja Merck : 13,01674 |