Wodorek wapnia 90-95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
19106.14
19106.22
19106.14EA
554
PLN
19106.14
19106.22
Wodorek wapnia 90-95%
Wodorek wapnia
Purity: 90-95%
CAS No.: 7789-78-8
Molecular Formula: CaH2
Formula Weight: 42.10
Physical Form: 2mm & down
Density: 1.900
Melting Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,1672
UN No.: 1404
MDL No.: MFCD00010897
Formuła:
H₂Ca Gęstość: 1,900 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010897 Numer CAS: 7789-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-189-2 Jednostka: 1404 ADR: 4.3,I Klasyfikacja Merck : 14,1672 |