Drukuj
Wodorek wapnia ∼ 93%, pieces 10-100 mm, extra pure , up to 10% powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
199961000 199965000
ACRO199961000EA 512 PLN
ACRO199961000 ACRO199965000
Wodorek wapnia ∼ 93%, pieces 10-100 mm, extra pure , up to 10% powder
Wodorek wapnia
Formuła: H₂Ca
Temp. topnienia: 675 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010897
Numer CAS: 7789-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-189-2
Jednostka: 1404
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,01674
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Irregular pieces and/or lumps
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size 10 to 100 mm (containing up to 10% fines)
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Hydrogen (H) ≥980 ml/g CaH2
Iron (Fe) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤8000 ppm
Nitrogen (N) ≤2000 ppm