Drukuj
Wodorek wapnia ∼ 93%, grains Ø < 2 mm, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Diwodorek wapnia
199901000 199905000 199900025
ACRO199901000EA 563 PLN
ACRO199901000 ACRO199905000 ACRO199900025
Wodorek wapnia ∼ 93%, grains Ø < 2 mm, extra_pure
Wodorek wapnia
Formuła: H₂Ca
MW: 42.09 g/mol
Temp. topnienia: 675 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010897
Numer CAS: 7789-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-189-2
Jednostka: 1404
ADR: 4.3 I
Klasyfikacja Merck : 13,01674
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Powder
Assay ≥92 % (Total Ca)
Particle size ≤2 mm
Chloride (Cl) ≤5000 ppm
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Hydrogen (H) ≥980 ml/g CaH2
Iron (Fe) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤8000 ppm
Nitrogen (N) ≤2000 ppm