Drukuj
fluorek strontu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
450030-10G 450030-50G
SIAL450030-10GEA 562 PLN
SIAL450030-10G SIAL450030-50G
fluorek strontu, Sigma-Aldrich®
fluorek strontu
Formuła: F₂Sr
Temp. Wrzenia: 2460 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1477 °C
Gęstość: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011251
Numer CAS: 7783-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-000-3
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09002