Drukuj
fluorek magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
343188-250G 343188-25G
SIAL343188-250GEA 1400 PLN
SIAL343188-250G SIAL343188-25G
fluorek magnezu, Sigma-Aldrich®
fluorek magnezu
Formuła: MgF₂
MW: 62.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 2260
Temp. topnienia: 1266
Gęstość: 3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011108
Numer CAS: 7783-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-995-1
Klasyfikacja Merck : 12,05701