fluorek magnezu ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 7783-40-6
Molecular Formula: F2Mg
Formula Weight: 62.30
Physical Form: Powder
Density: 3.148
Refractive Index: 1.35-1.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1261°
Merck Reference: 14,5665
MDL No.: MFCD00011108
Formuła:
MgF₂ Temp. Wrzenia: 2260 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1261 °C Gęstość: 3,148 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011108 Numer CAS: 7783-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-995-1 Klasyfikacja Merck : 14,5665 |