Drukuj
fluorek magnezu ≥99.9% (metals basis excluding Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
36391.14 36391.22
36391.14EA 683 PLN
36391.14 36391.22
fluorek magnezu ≥99.9% (metals basis excluding Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
fluorek magnezu
Purity: 99.9% CAS No.: 7783-40-6 Molecular Formula: F2Mg Formula Weight: 62.30 Physical Form: 3-6mm Vacuum Melted Lump Density: 3.148 Refractive Index: 1.35-1.38 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1261° Merck Reference: 14,5665 MDL No.: MFCD00011108
Vacuum deposition
Formuła: MgF₂
MW: 62.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 2260
Temp. topnienia: 1261 °C
Gęstość: 3.148
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011108
Numer CAS: 7783-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-995-1
Klasyfikacja Merck : 14,5665