fluorek magnezu ≥99% (metals basis excluding Ca, Na) (max. 1% Ca + Na)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 7783-40-6
Molecular Formula: MgF2
Formula Weight: 62.30
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 3.148
Refractive Index: 1.35-1.38
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 1261°
Solubility: Sparingly soluble in water. Slightly soluble in dilute HNO3
Merck Reference: 14,5665
MDL No.: MFCD00011108
Formuła:
MgF₂ Temp. Wrzenia: 2260 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 1261 °C Gęstość: 3,148 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011108 Numer CAS: 7783-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-995-1 Klasyfikacja Merck : 14,5665 |