fluorek magnezu ≥99.9% (metals basis), Optical Grade Optical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11021.09
11021.18
11021.09EA
1040
PLN
11021.09
11021.18
fluorek magnezu ≥99.9% (metals basis), Optical Grade Optical Grade
fluorek magnezu
Purity: 99.9%
CAS No.: 7783-40-6
Molecular Formula: MgF2
Formula Weight: 62.30
Physical Form: Broken Crystals
Density: 3.148
Refractive Index: 1.35-1.38
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1261°
Merck Reference: 14,5665
MDL No.: MFCD00011108
Formuła:
MgF₂ MW: 62.3 g/mol Temp. Wrzenia: 2260 Temp. topnienia: 1261 °C Gęstość: 3.148 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011108 Numer CAS: 7783-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-995-1 Klasyfikacja Merck : 14,5665 |