Drukuj
fluorek wapnia, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
449717-25G 449717-5G
SIAL449717-25GEA 1840 PLN
SIAL449717-25G SIAL449717-5G
fluorek wapnia, Sigma-Aldrich®
fluorek wapnia
Formuła: CaF₂
Temp. Wrzenia: 2500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1418 °C
Gęstość: 3,18 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010907
Numer CAS: 7789-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-188-7
Klasyfikacja Merck : 13,01669