Drukuj
fluorek wapnia
Dostawca: Merck
Uwaga
1.02840.1000 1.02840.9050
1.02840.1000EA 942 PLN
1.02840.1000 1.02840.9050
fluorek wapnia
fluorek wapnia
Formuła: CaF₂
Temp. Wrzenia: 2500 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1418 °C
Gęstość: 3,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010907
Numer CAS: 7789-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-188-7
Klasyfikacja Merck : 13,01669