fluorek wapnia ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10913.0E
A10913.22
A10913.36
A10913.0EEA
2700
PLN
A10913.0E
A10913.22
A10913.36
fluorek wapnia ≥99%
fluorek wapnia
Purity: 99%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Refractive Index: 1.434
Odour: Odourless
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Formuła:
CaF₂ Temp. Wrzenia: ∼2500 °C Temp. topnienia: 1403 °C Gęstość: 3,18 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010907 Numer CAS: 7789-75-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-188-7 Klasyfikacja Merck : 14,1667 |