Drukuj
fluorek wapnia 97%, reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
33297.22 33297.36
33297.22EA 273 PLN
33297.22 33297.36
fluorek wapnia 97%, reagent
fluorek wapnia
Purity: 97% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Powder Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Solubility: Insoluble in water. Soluble in ammonium salts. Soluble in conc. mineral acids with evolution of HF Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Spectroscopy, electronics, laser, high temperature dry-film lubricants
Formuła: CaF₂
MW: 78.07 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼2500 °C
Temp. topnienia: 1403 °C
Gęstość: 3.18
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010907
Numer CAS: 7789-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-188-7
Klasyfikacja Merck : 14,1667