Drukuj
fluorek wapnia 99,5 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
11055.30 11055.A1 11055.A7
11055.30EA 498 PLN
11055.30 11055.A1 11055.A7
fluorek wapnia 99,5 Metals basis
fluorek wapnia
Purity: 99.5% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Powder Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Formuła: CaF₂
MW: 78.07 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼2500 °C
Temp. topnienia: 1403 °C
Gęstość: 3.18
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010907
Numer CAS: 7789-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-188-7
Klasyfikacja Merck : 14,1667