fluorek wapnia ≥99.95% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7789-75-5
Molecular Formula: CaF2
Formula Weight: 78.08
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.18
Refractive Index: 1.434
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 1403°
Boiling Point: ca 2500°
Merck Reference: 14,1667
MDL No.: MFCD00010907
Formuła:
CaF₂ Temp. Wrzenia: ∼2500 °C Temp. topnienia: 1403 °C Gęstość: 3,18 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010907 Numer CAS: 7789-75-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-188-7 Klasyfikacja Merck : 14,1667 |