Drukuj
fluorek wapnia 99,985 Metals basis, Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
10681.09 10681.18
10681.09EA 1620 PLN
10681.09 10681.18
fluorek wapnia 99,985 Metals basis, Puratronic®
fluorek wapnia
Purity: 99.985% CAS No.: 7789-75-5 Molecular Formula: CaF2 Formula Weight: 78.08 Physical Form: Powder Density: 3.18 Refractive Index: 1.434 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1403° Boiling Point: ca 2500° Merck Reference: 14,1667 MDL No.: MFCD00010907
Formuła: CaF₂
MW: 78.07 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼2500 °C
Temp. topnienia: 1403 °C
Gęstość: 3.18
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010907
Numer CAS: 7789-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-188-7
Klasyfikacja Merck : 14,1667