Drukuj
fluorek wapnia, anhydrous 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
218250100 218251000 218255000
ACRO218250100EA 119 PLN
ACRO218250100 ACRO218251000 ACRO218255000
fluorek wapnia, anhydrous 99%, pure
fluorek wapnia
Formuła: CaF₂
MW: 78.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 2500 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1402 °C
Gęstość: 3.18 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010907
Numer CAS: 7789-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-188-7
Klasyfikacja Merck : 13,01669
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (CaF2)