Drukuj
fluorek baru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
652458-100G 652458-25G
SIAL652458-100GEA 1170 PLN
SIAL652458-100G SIAL652458-25G
fluorek baru, Sigma-Aldrich®
fluorek baru
Formuła: BaF₂
Temp. Wrzenia: 2260 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1270 °C
Gęstość: 4,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003450
Numer CAS: 7787-32-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-108-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,01003