fluorek baru, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Ampuled under argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.83
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Formuła:
BaF₂ Temp. Wrzenia: 2260 °C Temp. topnienia: 1353 °C Gęstość: 4,83 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003450 Numer CAS: 7787-32-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-108-0 Jednostka: 1564 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,974 |