fluorek baru, Optical Grade Optical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
14057.06
14057.14
14057.22
14057.06EA
353
PLN
14057.06
14057.14
14057.22
fluorek baru, Optical Grade Optical Grade
fluorek baru
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: Broken Crystals
Density: 4.83
Refractive Index: 1.4741
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Formuła:
BaF₂ MW: 175.33 g/mol Temp. Wrzenia: 2260 °C Temp. topnienia: 1353 °C Gęstość: 4.83 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003450 Numer CAS: 7787-32-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-108-0 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,974 |