fluorek baru ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
10647.14
10647.22
10647.36
10647.88
10647.14EA
1090
PLN
10647.14
10647.22
10647.36
10647.88
fluorek baru ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
fluorek baru
Purity: 99.99%
CAS No.: 7787-32-8
Molecular Formula: BaF2
Formula Weight: 175.36
Physical Form: Powder
Density: 4.83
Refractive Index: 1.4741
Odour: Odourless
Melting Point: 1353°
Boiling Point: 2260°
Merck Reference: 14,974
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003450
Formuła:
BaF₂ MW: 175.33 g/mol Temp. Wrzenia: 2260 °C Temp. topnienia: 1353 °C Gęstość: 4.83 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003450 Numer CAS: 7787-32-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-108-0 Jednostka: 1564 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,974 |