Chromian(VI) strontu ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
89026.30
89026.A1
89026.30EA
671
PLN
89026.30
89026.A1
Chromian(VI) strontu ≥95%
Chromian(VI) strontu
CAS No.: 7789-06-2
Molecular Formula: SrCrO4
Formula Weight: 203.61
Physical Form: Powder
Density: 3.895
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8841
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00049549
Formuła:
CrO₄Sr Gęstość: 3,895 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049549 Numer CAS: 7789-06-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-142-6 Jednostka: 3087 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8841 |