Drukuj
chromian baru, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ200
401056-1KG 401056-250G
SIAL401056-1KGEA 1230 PLN
SIAL401056-1KG SIAL401056-250G
chromian baru, Sigma-Aldrich®
chromian baru
Formuła: BaCrO₄
MW: 253.32 g/mol
Temp. topnienia: 1400
Gęstość: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014180
Numer CAS: 10294-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-660-5
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,00999