chromian baru ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11124.06
11124.14
11124.06EA
535
PLN
11124.06
11124.14
chromian baru ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
chromian baru
Purity: 99.998%
CAS No.: 10294-40-3
Molecular Formula: BaCrO4
Formula Weight: 253.33
Physical Form: Powder
Density: 4.50
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,972
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00014180
Formuła:
BaCrO₄ Temp. topnienia: 1400 °C Gęstość: 4,50 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014180 Numer CAS: 10294-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-660-5 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 14,972 |