Drukuj
węglan wodorotlenek magnezu light BP, Ph. Eur., extra_pure, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim: Magnesium carbonate basic, Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate hydrated basic
1.05828.9015 1.05828.9020
1.05828.9015EA 0 PLN
1.05828.9015 1.05828.9020
węglan wodorotlenek magnezu light BP, Ph. Eur., extra_pure, SAFC®
węglan wodorotlenek magnezu
Formuła: MgCO₃ (linear)
MW: 84.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 3600
Gęstość: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149783
Numer CAS: 12125-28-9
Numer WE (dawny EINECS): 235-192-7