Drukuj
węglan wodorotlenek magnezu light (∼40,0 - 45,0% MgO) do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Magnesium carbonate basic, Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate hydrated basic
211070010 211070025
ACRO211070010EA 190 PLN
ACRO211070010 ACRO211070025
węglan wodorotlenek magnezu light (∼40,0 - 45,0% MgO) do analizy
węglan wodorotlenek magnezu
Formuła: MgCO₃ (linear)
MW: 84.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 3600
Gęstość: 2.16 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07371358
Numer CAS: 39409-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 235-192-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Assay 40.0 to 45.0 % (MgO)
Chloride (Cl) ≤700 ppm
Sulfate (SO4) ≤3000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Soluble matter ≤1 % (in water)
Insoluble matter ≤0.05 % (in acetic acid)