węglan wodorotlenek magnezu hydrat ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10796.06
10796.14
10796.22
10796.06EA
550
PLN
10796.06
10796.14
10796.22
węglan wodorotlenek magnezu hydrat ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
węglan wodorotlenek magnezu hydrat
Purity: 99.996%
CAS No.: 39409-82-0
Molecular Formula: MgCO3.Mg(OH)2.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 142.63(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,5660
MDL No.: MFCD00149783
Formuła:
MgCO₃·Mg(OH)₂·xH₂O Temp. Wrzenia: 3600 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 2,16 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149783 Numer CAS: 39409-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 235-192-7 Klasyfikacja Merck : 14,5660 |