Drukuj
węglan strontu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
289833-1KG 289833-250G
SIAL289833-1KGEA 316 PLN
SIAL289833-1KG SIAL289833-250G
węglan strontu, Sigma-Aldrich®
węglan strontu
Formuła: CO₃Sr
Temp. Wrzenia: 2647 °C (1 mmHg)
Gęstość: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011250
Numer CAS: 1633-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-643-7
Klasyfikacja Merck : 14,08838