Drukuj
węglan strontu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204455-100G 204455-25G
SIAL204455-100GEA 2230 PLN
SIAL204455-100G SIAL204455-25G
węglan strontu, Sigma-Aldrich®
węglan strontu
Formuła: CO₃Sr
Temp. Wrzenia: 2647 °C (1 mmHg)
Gęstość: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011250
Numer CAS: 1633-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-643-7
Klasyfikacja Merck : 14,08838