Drukuj
węglan strontu, Technipur®
Dostawca: Merck
1.07861.0500 1.07861.9050
1.07861.0500EA 840 PLN
1.07861.0500 1.07861.9050
węglan strontu, Technipur®
węglan strontu
Formuła: CO₃Sr
Temp. Wrzenia: 2647 °C (1 mmHg)
Gęstość: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011250
Numer CAS: 1633-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-643-7
Klasyfikacja Merck : 14,08838