węglan strontu ≥97.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
33392.30
33392.A1
33392.A7
33392.30EA
305
PLN
33392.30
33392.A1
33392.A7
węglan strontu ≥97.5%
węglan strontu
Purity: 97.5%
CAS No.: 1633-05-2
Molecular Formula: SrCO3
Formula Weight: 147.63
Physical Form: Powder
Density: 3.70
Melting Point: 1100° dec.
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in acids and carbonated water
Merck Reference: 14,8838
MDL No.: MFCD00011250
As a catalyst, in radiation-resistant glass, in ceramic ferrites, and in pyrotechnics
Formuła:
CO₃Sr Temp. Wrzenia: 2647 °C (1 mmHg) Gęstość: 3,70 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011250 Numer CAS: 1633-05-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-643-7 Klasyfikacja Merck : 14,8838 |